Acetato de cálcio xhidratado ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
12974.06
12974.14
12974.06EA
69.5
EUR
12974.06
12974.14
Acetato de cálcio xhidratado ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Acetato de cálcio xhidratado
Purity: 99.9965%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: Ca(OOCCH3)2.xH2O
Formula Weight: 158.17(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Peso Molecular: 176.18 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 1.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150019 Número CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |