Print…
Hidróxido de sódio 2 M NaOH (2N) ≥99.5% solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 21.22 EUR
71474-1L 71474-2.5L
Hidróxido de sódio 2 M NaOH (2N) ≥99.5% solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 105…140 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)