Permanganato de potássio 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
|
Sinônimos:
Permanganic acid potassium salt
7057.1000EA
52.8
EUR
7057.1000
7057.2500
Permanganato de potássio 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Permanganato de potássio
Fórmula:
KMnO₄ Peso Molecular: 158.03 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011364 Número CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,07824 |
Titer (N) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride and Chlorate (as Cl) | max. 10 ppm |
Sulfate (SO4) | max. 20 ppm |