Print…
Cloreto de sódio solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 41.6 EUR
35616.AP 35616.K2
Cloreto de sódio solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Cloreto de Sódio
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599