Print…
Guanidinium nitrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234249-100G 234249-1KG
SIAL234249-100GEA 35.5 EUR
SIAL234249-100G SIAL234249-1KG
Guanidinium nitrate, Sigma-Aldrich®
Guanidinium nitrate
Fórmula: CH₆N₄O₃
Ponto de Fusão: 211…214 °C
Densidade: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013028
Número CAS: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
UN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04578