Print…
Guanidinium carbonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G11659-1KG G11659-250G G11659-5G
SIALG11659-1KGEA 83.2 EUR
SIALG11659-1KG SIALG11659-250G SIALG11659-5G
Guanidinium carbonate, Sigma-Aldrich®
Guanidinium carbonate
Fórmula: C₃H₁₂N₆O₃
Ponto de Fusão: 197 °C
Densidade: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013029
Número CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7