Print…
Potassium iodate/-iodide, 0.713g/l KIO3 (0.02 N) solução aquosa (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N em solução aquosa estabilizada solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
160274XEA 53.5 EUR
160274X 160276Q
Potassium iodate/-iodide, 0.713g/l KIO3 (0.02 N) solução aquosa (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N em solução aquosa estabilizada solução volumétrica
Iodeto/ Iodato de potássio
Solução padrão para determinação de sulfito em água de caldeira.
Encomendar
Assay (Potassium iodate) 0.7126 - 0.7140 g/l