Print…
Zinco 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Zn) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456384KEA 194.35 EUR
456384K 456382Y
Zinco 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Zn) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Zinc Standards
Zn em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise