Zinco 1000 mg/L em 0,5 M de ácido nítrico (de Zn(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.19806.0100
1.19806.0500
1.19806.0100EA
36.7
EUR
1.19806.0100
1.19806.0500
Zinco 1000 mg/L em 0,5 M de ácido nítrico (de Zn(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Zinc Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST