Print…
Ítrio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Y2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456372GEA 306 EUR
456372G 456374Y
Ítrio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Y2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Yttrium Standards
Y₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise