Cobalto solução padrão 1.000 mg/l Co em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86670.260EA
44.3
EUR
86670.260
86670.180
Cobalto solução padrão 1.000 mg/l Co em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Cobalt Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%