Print…
Tungsténio 10.000 mg/l em água (de W) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
457172EEA 484 EUR
457172E 457174G
Tungsténio 10.000 mg/l em água (de W) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Tungsten Standards
W em H₂O tr.NH₄OH.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise