Print…
Tungsténio 1.000 mg/l em água (de W) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
457182GEA 120.25 EUR
457182G 457184Y
Tungsténio 1.000 mg/l em água (de W) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Tungsten Standards
W em H₂O tr.NH₄OH.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise