Print…
Vanádio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de V2O5) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456332VEA 121 EUR
456332V 456334A
Vanádio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de V2O5) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Vanadium Standards
V₂O₅ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise