Print…
Vanádio 1.000 mg/l em 2% Ácido Sulfúrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86721.260EA 45 EUR
86721.260 86721.180
Vanádio 1.000 mg/l em 2% Ácido Sulfúrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Vanadium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%