Print…
Titânio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido clorídrico (de (NH4)2TiF6) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456262BEA 153 EUR
456262B 456264D
Titânio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido clorídrico (de (NH4)2TiF6) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Titanium Standards
(NH₄)₂ TiF₆ em H₂O tr. HF.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise