Térbio solução padrão 10000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14383.AD
14383.AE
14383.AP
14383.ADEA
67.2
EUR
14383.AD
14383.AE
14383.AP
Térbio solução padrão 10000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Traceable to NIST
Certificações: Rastreável de NIST.