Térbio solução padrão 1000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88110.AE
88110.AP
88110.AEEA
51.1
EUR
88110.AE
88110.AP
Térbio solução padrão 1000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certificações: Rastreável de NIST.