Print…
Térbio solução padrão 1000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13860.AD 13860.AE 13860.AP
13860.ADEA 79.7 EUR
13860.AD 13860.AE 13860.AP
Térbio solução padrão 1000 mg/L Tb em 5% ácido nítrico (de Tb₄O₇) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Terbium Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Rastreável de NIST
Certificações: Rastreável de NIST.