Telúrio 1.000 mg/l em 20% ácido clorídrico (de Te) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456122NEA
251
EUR
456122N
456124P
Telúrio 1.000 mg/l em 20% ácido clorídrico (de Te) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Tellurium Standards
Te em HCl 20%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise