Telúrio solução padrão 1000 mg/L Te em 5% ácido nítrico (de Te) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44632.AD
44632.AE
44632.AP
44632.ADEA
87.9
EUR
44632.AD
44632.AE
44632.AP
Telúrio solução padrão 1000 mg/L Te em 5% ácido nítrico (de Te) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Tellurium Standards
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certificações: Rastreável de NIST.