Print…
Estrôncio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sr(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456062SEA 100.75 EUR
456062S 456064U
Estrôncio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sr(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Strontium Standards
Sr(NO₃)₂ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise