Print…
Permanganato de potássio concentrado para diluição em 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38130-6X1EA 38130-1EA
38130-6X1EAEA 237.94 EUR
38130-6X1EA 38130-1EA
Permanganato de potássio concentrado para diluição em 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Permanganato de potássio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: KMnO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective