Escândio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sc2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455972UEA
819
EUR
455972U
455974W
Escândio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sc2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Scandium Standards
Sc₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise