Print…
Samário 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sm2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455942XEA 198.9 EUR
455942X 455944Q
Samário 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Sm2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Samarium Standards
Sm₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise