Ruténio 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de RuCl3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455922KEA
235.3
EUR
455922K
455924M
Ruténio 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de RuCl3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Ruthenium Standards
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise