Ródio 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de RhCl3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455882TEA
1680
EUR
455882T
455884V
Ródio 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de RhCl3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Rhodium Standards
RhCl₃.3H₂O em HCl 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise