Print…
Rênio solução padrão 1.000 mg/l Re em água com ácido nítrico (máx 1%) (de Re) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455862PEA 362 EUR
455862P 455864R
Rênio solução padrão 1.000 mg/l Re em água com ácido nítrico (máx 1%) (de Re) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Rhenium Standards
Re em H₂O tr. HNO₃.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise