Mercúrio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Hg) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455672LEA
303
EUR
455672L
455674N
Mercúrio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Hg) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Mercury Standards
Hg em HNO₃ 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise