Mercúrio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Hg) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455662JEA
153
EUR
455662J
455664L
Mercúrio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Hg) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Mercury Standards
Hg em HNO₃ 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise