Print…
Mercúrio 1.000 mg/l em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86682.260EA 49.8 EUR
86682.260 86682.180
Mercúrio 1.000 mg/l em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Mercury Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%