Platina 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Pt) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455802DEA
456
EUR
455802D
455804F
Platina 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Pt) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Platinum Standards
Pt em HCl 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise