Print…
Fósforo 1.000 mg/l em água (de (NH4)PO4H2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455782QEA 146 EUR
455782Q 455784S
Fósforo 1.000 mg/l em água (de (NH4)PO4H2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Phosphorus Standards
NH₄H₂PO₄ em H₂O.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise