Print…
Nióbio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido fluorídrico (de Nb2O5) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455742YEA 345 EUR
455742Y 455744K
Nióbio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido fluorídrico (de Nb2O5) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Niobium Standards
Nb₂O₅ em H₂O tr. HF.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise