Print…
Níquel 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ni) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455732GEA 303 EUR
455732G 455734Y
Níquel 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ni) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Nickel Standards
Ni em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise