Neodímio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Nd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455712CEA
340
EUR
455712C
455714E
Neodímio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Nd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Neodymium Standards
Nd₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise