Neodímio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Nd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455702AEA
161.2
EUR
455702A
455704C
Neodímio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Nd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Neodymium Standards
Nd₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise