Sódio, soluções padrão para ICP, ARISTAR®
Fornecedor: VWR Chemicals
456042XEA
98.15
EUR
456042X
456052Q
456054S
456044Q
Sódio, soluções padrão para ICP, ARISTAR®
Padrões
Cationic Standards
Sodium Standards
NaNO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise