Print…
Sódio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86693.260EA 45 EUR
86693.260 86693.180
Sódio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Sodium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%