Molibdênio 1.000 mg/l em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86692.260EA
31.64
EUR
86692.260
86692.180
Molibdênio 1.000 mg/l em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Molybdenum Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%