Print…
Molibdénio solução padrão, 1.000 mg/l Mo emem solução de hidróxido de amônio (máx. 1%) (de (NH4)2MoO4) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455682NEA 153 EUR
455682N 455684P
Molibdénio solução padrão, 1.000 mg/l Mo emem solução de hidróxido de amônio (máx. 1%) (de (NH4)2MoO4) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Molybdenum Standards
(NH₄)₂MoO₄ em H₂O tr. NH₄OH.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise