Magnésio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86690.260EA
40.8
EUR
86690.260
86690.180
Magnésio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Magnesium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%