Print…
Lutécio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Lu2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455612WEA 786 EUR
455612W 455614B
Lutécio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Lu2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lutetium Standards
Lu₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise