Print…
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Li2CO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455582KEA 148 EUR
455582K 455584M
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Li2CO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lithium Standards
Li₂CO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise