Print…
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86688.260EA 31.15 EUR
86688.260 86688.180
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Lithium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%