Lítio 1000 mg/L em 0,5 M ácido nítrico (de LiNO₃) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.70223.0100
1.70223.0500
1.70223.0100EA
35.3
EUR
1.70223.0100
1.70223.0500
Lítio 1000 mg/L em 0,5 M ácido nítrico (de LiNO₃) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Lithium Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST