Lântanio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de La2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455542CEA
202
EUR
455542C
455544E
Lântanio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de La2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lanthanum Standards
La₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise