Print…
Cobre 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cu) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455294FEA 611 EUR
455294F 455292D
Cobre 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cu) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Copper Standards
Cu em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise