Print…
Cobre 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cu) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455282BEA 147 EUR
455282B 455284D
Cobre 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cu) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Copper Standards
Cu em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise