Potássio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de KNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455832JEA
217
EUR
455832J
455834L
Potássio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de KNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Potassium Standards
KNO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise